3-Chlor-2-nitropyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2799-1G OR2799-5G
APOSOR2799-1GEA 114 EUR
APOSOR2799-1G APOSOR2799-5G
3-Chlor-2-nitropyridin 98%
3-Chloro-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 89…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00490110
CAS-Nummer: 54231-32-2