4-Amino-3-brompyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brompyridin-4-amin, 3-Brom-4-pyridylamin
OR2801-1G OR2801-5G OR2801-250MG
APOSOR2801-1GEA 29 EUR
APOSOR2801-1G APOSOR2801-5G APOSOR2801-250MG
4-Amino-3-brompyridin
4-Amino-3-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173.01 g/mol
Siedepunkt: 244
Schmelzpunkt: 61…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02068297
CAS-Nummer: 13534-98-0