6-Methyl-1-indanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28016-10G OR28016-50G
APOSOR28016-10GEA 31.9 EUR
APOSOR28016-10G APOSOR28016-50G
6-Methyl-1-indanon
6-Methyl-1-indanon
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146.19 g/mol
Siedepunkt: 70 °C/0.4mmHg
Schmelzpunkt: 57…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275729
CAS-Nummer: 24623-20-9