2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride
OR2807-250MG
APOSOR2807-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR2807-250MG
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
Formel: C₅HCl₃N₂O
Molecular Weight: 211,44 g/mol
Siedepunkt: 67…70 °C/0,1mmHg
Dichte: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93,3 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09742432
CAS-Nummer: 2972-52-3
UN: 3265
ADR: 8,III