Methyl 5-formylthiophene-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR2809-1G OR2809-5G
APOSOR2809-1GEA 75.4 EUR
APOSOR2809-1G APOSOR2809-5G
Methyl 5-formylthiophene-3-carboxylate 98%
Methyl-5-formylthiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₆O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01859945
CAS-Nummer: 67808-66-6