5-Isoxazolcarbonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2811-1G OR2811-250MG OR2811-5G
APOSOR2811-1GEA 46.4 EUR
APOSOR2811-1G APOSOR2811-250MG APOSOR2811-5G
5-Isoxazolcarbonylchlorid 97%
5-Isoxazolcarbonylchlorid
Formel: C₄H₂ClNO₂
Molecular Weight: 131,52 g/mol
Siedepunkt: 167…168 °C
Dichte: 1,362 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00067868
CAS-Nummer: 62348-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II