2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Nitrapyrin
OR28122-100G OR28122-25G
APOSOR28122-100GEA 71.2 EUR
APOSOR28122-100G APOSOR28122-25G
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₄N
Molecular Weight: 230,897 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00072500
CAS-Nummer: 1929-82-4
EINECS: 217-682-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III