4-Mercaptobenzoesäure 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Thiobenzoic acid
OR28166-25G
OR28166-5G
OR28166-10G
APOSOR28166-25GEA
241
EUR
APOSOR28166-25G
APOSOR28166-5G
APOSOR28166-10G
4-Mercaptobenzoesäure 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formel:
C₇H₆O₂S Schmelzpunkt: 215…224 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00016617 CAS-Nummer: 1074-36-8 UN: 3335 ADR: 9,III |