5-Isochinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Hydroxyisoquinoline
OR2817-1G OR2817-5G
APOSOR2817-1GEA 43.5 EUR
APOSOR2817-1G APOSOR2817-5G
5-Isochinolinol 97%
5-Isochinolinol
Formel: C₉H₇NO
Schmelzpunkt: 213…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006906
CAS-Nummer: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9