2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
OR28220-100G OR28220-25G
APOSOR28220-100GEA 169 EUR
APOSOR28220-100G APOSOR28220-25G
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₁H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005896
CAS-Nummer: 5455-98-1