2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2827-1G OR2827-5G
APOSOR2827-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2827-1G APOSOR2827-5G
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃Cl₄N
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00160145
CAS-Nummer: 69045-78-9