3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±) Anabasine, 2-Pyridin-3-ylpiperidine
OR28281-1G
OR28281-250MG
APOSOR28281-1GEA
502
EUR
APOSOR28281-1G
APOSOR28281-250MG
3-(Piperidin-2-yl)pyridine 97%
3-(Piperidin-2-yl)pyridine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ Molecular Weight: 162,236 g/mol Siedepunkt: 270…272 °C Schmelzpunkt: 9 °C Dichte: 1,046 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 93 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006370 CAS-Nummer: 13078-04-1 UN: 3140 ADR: 6.1,II |