1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28313-10G OR28313-1G OR28313-5G
APOSOR28313-10GEA 346 EUR
APOSOR28313-10G APOSOR28313-1G APOSOR28313-5G
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzol
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Formel: C₈H₈N₂O₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082695
CAS-Nummer: 3395-03-7