8-Chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
8-Hydroxyquinoline
OR2837-100G
OR2837-1KG
OR2837-500G
APOSOR2837-100GEA
21.9
EUR
APOSOR2837-100G
APOSOR2837-1KG
APOSOR2837-500G
8-Chinolinol
8-Chinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol Siedepunkt: 267 °C/252mmHg Schmelzpunkt: 70…76 °C Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006807 CAS-Nummer: 148-24-3 EINECS: 205-711-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |