4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
OR2845-100G OR2845-25G OR2845-5G
APOSOR2845-100GEA 156 EUR
APOSOR2845-100G APOSOR2845-25G APOSOR2845-5G
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid 98%
4-Methoxyphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₇H₁₁ClN₂O
Molecular Weight: 174,63 g/mol
Schmelzpunkt: 160…162 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012945
CAS-Nummer: 19501-58-7
EINECS: 243-115-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III