3-Chloromethylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Chloromethyl)benzamide
OR28458-1G
OR28458-5G
APOSOR28458-1GEA
0
EUR
APOSOR28458-1G
APOSOR28458-5G
3-Chloromethylbenzamide
3-Chloromethylbenzamide
Formel:
C₈H₈ClNO Molecular Weight: 169,61 g/mol Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00175948 CAS-Nummer: 135654-16-9 UN: 3261 ADR: 8,III |