β,4-Dinitrostyrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-nitro-4-(2-nitrovinyl)benzene
OR28512-1G
OR28512-5G
APOSOR28512-1GEA
105
EUR
APOSOR28512-1G
APOSOR28512-5G
β,4-Dinitrostyrol 95%
β,4-Dinitrostyrol
Formel:
C₈H₆N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052058 CAS-Nummer: 3156-41-0 |