2,6-Dichlorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Dichlorbenzoesäurechlorid
OR2852-100G
APOSOR2852-100GEA
91.5
EUR
APOSOR2852-100G
2,6-Dichlorbenzoylchlorid 98%
2,6-Dichlorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₃Cl₃O Molecular Weight: 209,46 g/mol Siedepunkt: 142…143 °C/21mmHg Schmelzpunkt: 15…18 °C Dichte: 1,463 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000662 CAS-Nummer: 4659-45-4 UN: 3265 ADR: 8,II |