β,3-Dinitrostyrol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Nitro-3-(2-nitrovinyl)benzene
OR28534-10G
OR28534-1G
OR28534-5G
APOSOR28534-10GEA
691
EUR
APOSOR28534-10G
APOSOR28534-1G
APOSOR28534-5G
β,3-Dinitrostyrol
β,3-Dinitrostyrol
Formel:
C₈H₆N₂O₄ Molecular Weight: 194,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052063 CAS-Nummer: 882-26-8 |