Ethyl-1-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylathydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 1-Benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate HCl, Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, Ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
OR2854-100G
OR2854-25G
OR2854-5G
APOSOR2854-100GEA
132
EUR
APOSOR2854-100G
APOSOR2854-25G
APOSOR2854-5G
Ethyl-1-benzyl-3-oxo-4-piperidincarboxylathydrochlorid 98%
Ethyl-1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formel:
C₁₅H₂₀ClNO₃ Molecular Weight: 297,78 g/mol Schmelzpunkt: 162 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012792 CAS-Nummer: 52763-21-0 EINECS: 258-162-5 |