2,6-Dichlorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dichlorbenzoesäureamid
OR28574-100G OR28574-25G
APOSOR28574-100GEA 174 EUR
APOSOR28574-100G APOSOR28574-25G
2,6-Dichlorbenzamid
2,6-Dichlorbenzamid
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Schmelzpunkt: 196…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007975
CAS-Nummer: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4