5-Bromisatin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Brom-2,3-indolindion, 5-Brom-1H-indol-2,3-dion
OR28576-1G
APOSOR28576-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28576-1G
5-Bromisatin
5-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Molecular Weight: 226.03 g/mol
Schmelzpunkt: 247…253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149345
CAS-Nummer: 87-48-9
EINECS: 201-747-7