1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Naphthalin-1,8-dicarbonsäureanhydrid, Naphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dion, Benzo[de]isochromen-1,3-dion, 1,8-Naphthalsäureanhydrid, 1H,3H-Naphtho(1,8-cd)pyran-1,3-dion
OR28586-1KG OR28586-250G OR28586-5KG
APOSOR28586-1KGEA 161 EUR
APOSOR28586-1KG APOSOR28586-250G APOSOR28586-5KG
1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid 98%
1,8-Naphthalindicarbonsäureanhydrid
Formel: C₁₂H₆O₃
Molecular Weight: 198.18 g/mol
Siedepunkt: 425
Schmelzpunkt: 267…273 °C
Flammpunkt: 272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006925
CAS-Nummer: 81-84-5
EINECS: 201-380-2