2,3-Dichlorisonicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR2859-1G OR2859-250MG
APOSOR2859-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2859-1G APOSOR2859-250MG
2,3-Dichlorisonicotinsäure
2,3-Dichlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
Schmelzpunkt: 187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861977
CAS-Nummer: 184416-84-0