2,4,6-Trimethylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminomesitylen, Mesidin
OR28597-100G OR28597-2.5KG OR28597-500G
APOSOR28597-100GEA 92.8 EUR
APOSOR28597-100G APOSOR28597-2.5KG APOSOR28597-500G
2,4,6-Trimethylanilin 98%
2,4,6-Trimethylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 233 °C
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007740
CAS-Nummer: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II