2-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28599-100G OR28599-25G
APOSOR28599-100GEA 171 EUR
APOSOR28599-100G APOSOR28599-25G
2-(2-Aminoethyl)pyridin 98%
2-(2-Aminoethyl)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 208 °C
Dichte: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006367
CAS-Nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
ADR: 8,III