Thioacetamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR28604-100G OR28604-25G OR28604-500G
APOSOR28604-100GEA 0 EUR
APOSOR28604-100G APOSOR28604-25G APOSOR28604-500G
Thioacetamid 98%
Thioacetamid
Formel: CH₃CSNH₂
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008070
CAS-Nummer: 62-55-5
EINECS: 200-541-4