Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Cyanopyrrolidine

OR28605-5G OR28605-100MG OR28605-25G
APOSOR28605-5GEA 226 EUR
APOSOR28605-5G APOSOR28605-100MG APOSOR28605-25G
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Pyrrolidine-1-carbonitrile
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 75…77 °C/1,8mmHg
Dichte: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003165
CAS-Nummer: 1530-88-7
EINECS: 216-234-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR