tert-Butylhydrazin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28606-1KG OR28606-500G
APOSOR28606-1KGEA 121 EUR
APOSOR28606-1KG APOSOR28606-500G
tert-Butylhydrazin Hydrochlorid
tert-Butylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₄H₁₃ClN₂
Molecular Weight: 124,61 g/mol
Schmelzpunkt: 191…194 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012947
CAS-Nummer: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6