2-Chlor-5-iodtoluol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Chlor-4-iod-2-methylbenzol

OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 48 EUR
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chlor-5-iodtoluol
2-Chlor-5-iodtoluol
Formel: C₇H₆ClI
Siedepunkt: 239 °C
Dichte: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093903
CAS-Nummer: 116632-41-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR