α,2,6-Trichlortoluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Chlormethyl)-2,6-dichlorbenzol, 1,3-Dichlor-2-(chlormethyl)benzol, 2,6-Dichlorbenzylchlorid
OR28624-1KG OR28624-250G
APOSOR28624-1KGEA 71.2 EUR
APOSOR28624-1KG APOSOR28624-250G
α,2,6-Trichlortoluol 97%
α,2,6-Trichlortoluol
Formel: C₇H₅Cl₃
Molecular Weight: 195,47 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000897
CAS-Nummer: 2014-83-7
EINECS: 217-940-4
UN: 3261
ADR: 8,II