α,3-Dichlortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorbenzylchlorid, 1-Chlor-3-(chlormethyl)benzol
OR28625-100G OR28625-500G
APOSOR28625-100GEA 34.8 EUR
APOSOR28625-100G APOSOR28625-500G
α,3-Dichlortoluol 98%
α,3-Dichlortoluol
Formel: C₇H₆Cl₂
Molecular Weight: 161,03 g/mol
Siedepunkt: 214…216 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000905
CAS-Nummer: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN: 2235
ADR: 6.1,III