Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
OR28630-100G
OR28630-500G
OR28630-1G
APOSOR28630-100GEA
43.5
EUR
APOSOR28630-100G
APOSOR28630-500G
APOSOR28630-1G
Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid 95%
Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₄ClNO₄ Molecular Weight: 211,65 g/mol Schmelzpunkt: 165…170 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012510 CAS-Nummer: 13433-00-6 EINECS: 236-556-8 |