6-Methylanthranilsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 230 EUR
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
6-Methylanthranilsäure 97%
6-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007809
CAS-Nummer: 4389-50-8