(4-Hydroxyphenyl)acetonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxybenzylcyanid

OR28641-100G OR28641-25G OR28641-500G
APOSOR28641-100GEA 45.1 EUR
APOSOR28641-100G APOSOR28641-25G APOSOR28641-500G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133.15 g/mol
Siedepunkt: 329…331 °C
Schmelzpunkt: 66…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002383
CAS-Nummer: 14191-95-8

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR