2-Chlor-5-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR28643-100G OR28643-25G OR28643-500G
APOSOR28643-100GEA 55.1 EUR
APOSOR28643-100G APOSOR28643-25G APOSOR28643-500G
2-Chlor-5-nitropyridin
2-Chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 105…108 °C
Flammpunkt: 158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006240
CAS-Nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3