Methyl-N-methylanthranilat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methylanthranilsäuremethylester, Dimethylanthranilat, 2-(Methylamino)benzoesäuremethylester, N-Methylanthranilic acid methyl ester
OR28648-100G
OR28648-500G
OR28648-1KG
APOSOR28648-100GEA
33.5
EUR
APOSOR28648-100G
APOSOR28648-500G
APOSOR28648-1KG
Methyl-N-methylanthranilat
Methyl-N-methylanthranilat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165.19 g/mol Siedepunkt: 256…258 °C Schmelzpunkt: 17…19 °C Dichte: 1.126 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017183 CAS-Nummer: 85-91-6 EINECS: 201-642-6 |