Ethylcyanacetat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyanessigsäureethylester
OR28668-5G OR28668-25G OR28668-100G
APOSOR28668-5GEA 36.4 EUR
APOSOR28668-5G APOSOR28668-25G APOSOR28668-100G
Ethylcyanacetat 98%
Ethylcyanacetat
Formel: C₅H₇NO₂
Molecular Weight: 113.12 g/mol
Siedepunkt: 208…210 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001940
CAS-Nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
UN: 3334
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03821