Maltol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-2-methyl-γ-pyron, Maltol, 3-Hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-on
OR28677-100G
OR28677-25G
OR28677-500G
APOSOR28677-100GEA
27.7
EUR
APOSOR28677-100G
APOSOR28677-25G
APOSOR28677-500G
Maltol
Maltol
Formel:
C₆H₆O₃ Molecular Weight: 126,11 g/mol Siedepunkt: 170 °C/100mmHg Schmelzpunkt: 160…165 °C Flammpunkt: 95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006578 CAS-Nummer: 118-71-8 EINECS: 204-271-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...