2-Chlor-6-iodtoluol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-3-iodo-2-methylbenzene
OR2869-100G
OR2869-1KG
OR2869-500G
APOSOR2869-100GEA
79.9
EUR
APOSOR2869-100G
APOSOR2869-1KG
APOSOR2869-500G
2-Chlor-6-iodtoluol
2-Chlor-6-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Molecular Weight: 252.48 g/mol Siedepunkt: 117…119 °C Schmelzpunkt: 11 °C Dichte: 1.82 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019013 CAS-Nummer: 42048-11-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...