Phenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylsenföl, Isothiocyansäurephenylester
OR28695-100G
OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA
0
EUR
APOSOR28695-100G
APOSOR28695-500G
Phenylisothiocyanat
Phenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₅NS Molecular Weight: 135,19 g/mol Siedepunkt: 218…221 °C Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,132 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004798 CAS-Nummer: 103-72-0 EINECS: 203-138-1 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |