Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
OR28697-100G
OR28697-25G
APOSOR28697-100GEA
0
EUR
APOSOR28697-100G
APOSOR28697-25G
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Sesamol (3,4-(Methylendioxy)phenol)
Formel:
C₇H₆O₃ Molecular Weight: 138,12 g/mol Siedepunkt: 113…116 °C/2mmHg Schmelzpunkt: 61…65 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005827 CAS-Nummer: 533-31-3 EINECS: 208-561-5 |