3-tert-Butylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(tert-Butyl)benzoic acid
OR2870-5G
APOSOR2870-5GEA 248 EUR
APOSOR2870-5G
3-tert-Butylbenzoic acid
3-tert-Butylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178.23 g/mol
Schmelzpunkt: 129…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01463861
CAS-Nummer: 7498-54-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable