2-Tolualdehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylbenzaldehyd
OR28700-100G OR28700-25G OR28700-500G
APOSOR28700-100GEA 46.4 EUR
APOSOR28700-100G APOSOR28700-25G APOSOR28700-500G
2-Tolualdehyd 98%
2-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 199…200 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003338
CAS-Nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665