1,3-Cyclohexandion 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dihydroresorcin
OR28703-100G OR28703-1KG OR28703-500G
APOSOR28703-100GEA 21.9 EUR
APOSOR28703-100G APOSOR28703-1KG APOSOR28703-500G
1,3-Cyclohexandion 99%
1,3-Cyclohexandion
Formel: C₆H₈O₂
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Schmelzpunkt: 101…105 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001585
CAS-Nummer: 504-02-9
EINECS: 207-980-0