Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate
OR2871-1G
OR2871-5G
APOSOR2871-1GEA
21.9
EUR
APOSOR2871-1G
APOSOR2871-5G
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Formel:
C₈H₉NO₄ Molecular Weight: 183,17 g/mol Schmelzpunkt: 214…217 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00834976 CAS-Nummer: 6975-44-6 |