2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ensulizole, Phenylbenzimidazole sulphonic acid, 1H-Benzimidazole-5-sulphonic acid
OR28712-25G OR28712-5G
APOSOR28712-25GEA 37.7 EUR
APOSOR28712-25G APOSOR28712-5G
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053007
CAS-Nummer: 27503-81-7
UN: 3261
ADR: 8,III