3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2,4-dihydro-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one
OR28715-10G OR28715-1G
APOSOR28715-10GEA 29 EUR
APOSOR28715-10G APOSOR28715-1G
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formel: C₉H₉N₃O
Molecular Weight: 175.19 g/mol
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003137
CAS-Nummer: 4149-06-8