Cyclobutancarbonsäurechlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cyclobutancarbonylchlorid
OR28716-100G OR28716-25G
APOSOR28716-100GEA 308 EUR
APOSOR28716-100G APOSOR28716-25G
Cyclobutancarbonsäurechlorid 95%
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Formel: C₅H₇ClO
Molecular Weight: 118.56 g/mol
Siedepunkt: 60 °C/50mmHg
Dichte: 1.039 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 37 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001319
CAS-Nummer: 5006-22-4
UN: 2920
ADR: 8+3 II