(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
OR28730-250G OR28730-1KG
APOSOR28730-250GEA 255 EUR
APOSOR28730-250G APOSOR28730-1KG
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-on
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 139 °C
Dichte: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010423
CAS-Nummer: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3,III